Documentos clave
SYNF794250
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
Sinónimos:
Synthware F794250, rotary evaporator flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
54,00 €
54,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
54,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
54,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass flask
round bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F794250
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)