Documentos clave
SYNF71542L
Synthware four-neck round bottom flask with threaded side arm
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F71542L, 4-neck flask, multi-neck reaction flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
392,00 €
392,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
392,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
392,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
four-neck (with threaded side arm)
round bottom
Junta
center joint: ST/NS45/50
side joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F71542L
capacidad
2,000 mL
Descripción general
Round bottom, four-neck flask with standard taper outer joints and a thermometer joints. Supplied complete with a compression cap and Viton® O-ring. For insertion of thermometers or bleed tubes having an O.D. between 5.0-7.0 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)