Documentos clave
SYNF68272L
Synthware Sure-Grip separatory funnel
2000 mL, stopper size #27
Sinónimos:
Synthware F68272L
Seleccione un Tamaño
1 EA
245,00 €
245,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
245,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
245,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F68272L
capacidad
2000 mL
2000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Globe shaped separatory funnel with a long stopper neck and straight section between the funnel body and stopcock, which provides a secure grip while shaking and also aids in clamping. Available with PTFE stopcocks. Supplied complete with one listed size PTFE or glass stopper.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)