Documentos clave
SYNF641125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinónimos:
Synthware F671425, dropping funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
184,00 €
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
184,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
184,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F641125
capacidad
125 mL
125 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)