Documentos clave
SYNF621425
Synthware pressure equalizing addition funnel
25 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Sinónimos:
Synthware F621425, dropping funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
161,50 €
161,50 €
Precio de catálogo170,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
161,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
161,50 €
Precio de catálogo170,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F621425
capacidad
25 mL
25 mL
Descripción general
With 1:5 PTFE stopcock
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)