Documentos clave
SYNF602015F
Synthware Buchner funnel
15 mL, porosity: fine
Sinónimos:
Synthware F602015F, filtering funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
41,00 €
41,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
41,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
41,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F602015F
capacidad
15 mL
15 mL
Descripción general
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)