Documentos clave
SYNF534500
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F534500, Schlenk flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
119,00 €
119,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
119,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
119,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F534500
capacidad
500 mL
Descripción general
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)