Documentos clave
SYNF439925
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
25 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F439925, 3-neck round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
58,52 €
58,52 €
Precio de catálogo61,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
58,52 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
58,52 €
Precio de catálogo61,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
Junta
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F439925
capacidad
25 mL
25 mL
Descripción general
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)