Documentos clave
SYNF364024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 40 mm, porosity: coarse
Sinónimos:
Synthware F364024C, glass filter funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
120,00 €
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
120,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
120,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F364024C
capacidad
60 mL
60 mL
frita D.E.
40 mm
Descripción general
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)