Documentos clave
SYNF321250L
Synthware pear shaped flask
50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F321250L, pear shape glass flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
22,60 €
22,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
22,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
22,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F321250L
capacidad
50 mL
50 mL
Descripción general
Heavy wall design.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)