Documentos clave
SYNF314100
Synthware recovery flask
100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F314100, oval shape flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
26,80 €
26,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
26,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
26,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F314100
capacidad
100 mL
100 mL
Descripción general
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)