Documentos clave
SYNF291275
Synthware solvent addition funnel
top diam. 75 mm
Sinónimos:
Synthware F291275, glass funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
51,20 €
51,20 €
Precio de catálogo53,90 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
51,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
51,20 €
Precio de catálogo53,90 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F291275
parte superior diám.
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)