Documentos clave
SYNF274045M
Synthware fritted gas dispersion tube with 15 degree angle
disc diam. 40 mm, porosity: medium, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinónimos:
Synthware F274045M, glass dispersion tube
Seleccione un Tamaño
1 EA
70,20 €
70,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
70,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
70,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
colorless tube
glass tube
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F274045M
disco diám.
40 mm
vástago D.E. × Al
8 mm × 150 mm
Descripción general
The 15° angle permits tube to be inserted into vessels where a large opening is not available. Stem is 8 mm O.D. × 150 mm length, XC stands for extra coarse porosity.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)