Documentos clave
SYNF221500
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware F221500, 4-neck reaction flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
99,80 €
99,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
99,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
99,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Junta
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F221500
capacidad
500 mL
Descripción general
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)