Documentos clave
SYNF169100
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware F169100, 2-neck reaction flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F169100
capacidad
100 mL
Descripción general
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)