Documentos clave
SYND214200
Synthware vacuum jacketd Vigreux distillation head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, column H 200 mm, immersion depth 25 mm
Sinónimos:
Synthware D214200, short path head, Vigreux distilling head
Seleccione un Tamaño
1 EA
416,00 €
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
416,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
416,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D214200
columna Al
200 mm
inmersión profundidad
25 mm
Descripción general
Vacuum jacketed Vigreux distillation head having a sealed on condenser, braced for strength. Vacuum adapter has an inner joint and a sealed in drip tip. To be used with a 25 mm immersion thermometer
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)