Documentos clave
SYND201414
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware D201414, cow type distilling receiver
Seleccione un Tamaño
1 EA
127,00 €
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
127,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
127,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
Cow Receiver Only
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware D201414
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)