Documentos clave
SYNC625300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 29/42, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware C625300, straight condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
136,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C625300
manguera tamaño
10 mm
funda L
300 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
“Synthware” Allihn condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency and removable hose connections. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (29/42) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)