Documentos clave
SYNC384640C
Synthware chromatography column with reservoir, fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 457 mm
Sinónimos:
Synthware C384640C, glass chromatograpy column
Seleccione un Tamaño
1 EA
258,00 €
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
258,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
258,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS35/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C384640C
técnicas
HPLC: suitable
D.I. × L
40.0 mm × 457 mm
capacidad
500 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
With a coarse porosity fritted disc to support packing ,with 35/20 spherical joint. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)