Saltar a
SYNC373225
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm
Sinónimos:
Synthware C373225, glass chromatograpy column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
195,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
195,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C373225
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
26.0 mm × 254 mm
capacity
50 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC373240SYNC373230SYNC371730
description
50 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 254 mm
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
manufacturer/tradename
Synthware C373225
manufacturer/tradename
Synthware C373240
manufacturer/tradename
Synthware C373230
manufacturer/tradename
Synthware C371730
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
I.D. × L
26.0 mm × 254 mm
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 305 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)