Documentos clave
SYNC264225
Synthware coil-style reflux condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Sinónimos:
Synthware C264225, coil-type condenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
207,00 €
207,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
207,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
207,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C264225
manguera tamaño
10 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)