Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 212,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
212,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlejoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C264175
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm | description joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Synthware C264175 | manufacturer/tradename Synthware C261100 | manufacturer/tradename Synthware C262280 | manufacturer/tradename Synthware C264125 |
| hose size 10 mm | hose size 8 mm | hose size 8 mm | hose size 10 mm |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ coil-style reflux condenser
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?