Saltar a
SYNC209180
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
Sinónimos:
Synthware C209180, Straight condenser
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
107,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C209180
jacket L
180 mm
General description
Synthware Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYNC201120SYNC204100SYNC204200
description
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
jacket L
180 mm
jacket L
120 mm
jacket L
100 mm
jacket L
200 mm
manufacturer/tradename
Synthware C209180
manufacturer/tradename
Synthware C201120
manufacturer/tradename
Synthware C204100
manufacturer/tradename
Synthware C204200
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)