Documentos clave
SYNA701922
Synthware straight vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A701922, flow control adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
61,70 €
61,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
61,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
61,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
male joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A701922
Descripción general
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. PTFE stopcock has a bore of 2mm. With standard taper inner joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)