Documentos clave
SYNA462414
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A462414, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Seleccione un Tamaño
1 EA
137,00 €
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
137,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A462414
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)