Documentos clave
SYNA282924
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A282924, rotary evaporator adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
110,00 €
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
110,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
110,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A282924
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)