Documentos clave
SM25100205
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
Seleccione un Tamaño
5 EA
828,00 €
828,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
828,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
828,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
alumina membrane
descripción
Pore geometry: trigonal arrangement
envase
pkg of 5 pieces
tamaño
20 mm × 20 mm
grosor
100 μm
tamaño de poro
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
compatibilidad
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)