Documentos clave
SLWSSV103
Pyrex® Stopcocks, high vacuum
straight key bore, bore 3 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SSV103
Seleccione un Tamaño
1 EA
147,00 €
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
147,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
SSV103
SciLabware
calibre
3 mm , key
brazo lateral grosor × D.E.
1.5 mm × 9 mm
Descripción general
  • These stopcocks are specially designed and carefully manufactured for high vacuum applications
  • Each stopcock tested for high vacuum performance.
  • Borosilicate glass construction
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
  • All side-arms are 100mm in length
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)