Documentos clave
SLWSST104
Pyrex® Stopcocks, plain arms
straight key bore, PTFE key, bore 4 mm , key
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware SST104
Seleccione un Tamaño
5 EA
190,00 €
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE key
fabricante / nombre comercial
SST104
SciLabware
calibre
4 mm , key
brazo lateral grosor × D.E.
1.0 mm × 10 mm
llave de paso diám.
14.5 mm
parte superior diám.
14 mm
Descripción general
  • Manufactured from borosilicate glass with PTFE keys for highest resistance to chemical attack
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)