Documentos clave
SLW718347
Pyrex® Pestle
rough finish, L 125 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 718347
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
718347
SciLabware
Longitud
125 mm
Descripción general
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)