Documentos clave
SLW718247
Pyrex® Mortar
300 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 718247
Seleccione un Tamaño
1 EA
50,60 €
50,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
50,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
50,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
718247
SciLabware
Altura
90 mm
D.E.
120 mm
capacidad
300 mL
Descripción general
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)