Documentos clave
SLW5808/2
Pyrex® Filter holder for 25 mm membranes
graduated funnel only, 15 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 5808/2
Seleccione un Tamaño
1 EA
135,00 €
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
135,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.43
135,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
5808/2
SciLabware
capacidad
15 mL
Descripción general
  • With porosity grade 3 sintered glass disc to support 25mm diameter membranes
  • Liquids only in contact with chemically resistant borosilicate glass
  • Fully autoclavable
Comprises three components which should be ordered separately
  • Funnel 15ml capacity
  • Support base with sintered glass disc
  • Metal retaining clip
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)