Documentos clave
SLW5100-1L
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 5100-1L
Seleccione un Tamaño
6 EA
150,00 €
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
150,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
150,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 5100-1L
Altura
220 mm
cuerpo D.E.
122 mm
capacidad
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
cuello D.I.
52 mm
tamaño tapón
48
Descripción general
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)