Documentos clave
SLW4540/38P
Pyrex® Culture flasks closure
polypropylene, cap I.D. 38 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4540/38P
Seleccione un Tamaño
10 EA
50,40 €
50,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
50,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
50,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
fabricante / nombre comercial
4540/38P
SciLabware
tapón D.I.
38 mm
Descripción general
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)