Documentos clave
SLW4507/45D
Pyrex® Membrane screwcap, 0.2 um PTFE membrane, GL 45 screwthread
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4507/45D
Seleccione un Tamaño
5 EA
45,30 €
45,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
45,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
45,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
polypropylene screw cap
fabricante / nombre comercial
4507/45D
SciLabware
membrana tamaño
0.2 μm
Adaptador
GL 45
Descripción general
  • Polypropylene screwcap with integral 0.2 um PTFE membrane
  • Gas permeable membrane permits pressure equalisation allowing glassware to be sterilised using an autoclave with the screwcap fastened
  • Provides a tight seal that prevents the ingress of liquids or solids
  • Ideal for aerobic microbiology and cell culture
  • Suitable for storage and transport of gas generating media
  • Autoclavable
  • Temperature resistant to 140 deg. C
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)