Documentos clave
SLW443540
Pyrex® Addition funnel, graduated, pressure equalising, cylindrical with PTFE key
100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 443540
Seleccione un Tamaño
1 EA
130,00 €
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE key
Junta
joint core19/26
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
443540
SciLabware
calibre tamaño
1.5 mm
capacidad
100 mL
100 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • For use when liquids have to be added to systems under vacuum
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
  • Graduations in white enamel
  • Supplied with hollow glass stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)