Documentos clave
SLW3830/04M
Pyrex® Gas distribution tubes
porosity grade 2
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3830/04M
Seleccione un Tamaño
2 EA
83,90 €
83,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
83,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
83,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
fabricante / nombre comercial
SciLabware 3830/04M
dedal D.E.
15 mm
tubo diám.
8 mm
tamaño de poro
grade 2 porosity
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • Ideal for the dispersion of gas in liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)