SLW3766/03
Pyrex® Filter funnel, Hirsch style with sintered glass disc
bowl size 14/23, porosity grade 3
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3766/03
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3766/03
SciLabware
cuenco tamaño
14/23
tamaño de poro
grade 3 porosity
Descripción general
Named after the German chemist Robert Hirsch, these filter funnels are used for the vacuum filtration of very small volumes of precipitates.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)