Documentos clave
SLW3690/08M
Pyrex® Gooch crucible adapter
fits SLW3680
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3690/08M
Seleccione un Tamaño
10 EA
310,00 €
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
310,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
3690/08M
SciLabware
Altura
78 mm , excluding step
área abierta D.I.
47 mm
vástago L
75 mm × 9 mm
Descripción general
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
  • It is necessary to use a rubber filter cone to secure the Gooch crucible into the adapter funnel
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)