Documentos clave
SLW3680/06M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 3
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3680/06M
Seleccione un Tamaño
5 EA
141,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
141,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3680/06M
SciLabware
disco diám.
40 mm
tamaño de poro
grade 3 porosity
capacidad
60 mL
Descripción general
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. A cosa corrisponde in micron la porosità 3?
    1 respuesta
    1. Porosity 3 corresponds to a pore size range of 16-40 microns.
      ¿Le ha resultado útil?