Documentos clave
SLW3650/02M
Pyrex® Gooch crucible
10 mL, disc diam. 20 mm, porosity grade 1
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3650/02M
Seleccione un Tamaño
5 EA
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
132,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
fabricante / nombre comercial
3650/02M
SciLabware
disco diám.
20 mm
tamaño de poro
grade 1 porosity
capacidad
10 mL
Descripción general
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Sintered glass filter discs comply with ISO 4793
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
  • Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice below)
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)