Documentos clave
SLW3620/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 3
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3620/06
Seleccione un Tamaño
5 EA
223,00 €
223,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
223,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
223,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
3620/06
SciLabware
capacidad
30 mL
30 mL
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
grade 3 porosity
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)