Merck
SLW3396/06AS
Pyrex® Burettes, Schellbach, automatic zero, class AS, PTFE stopcock
50 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3396/06AS
Seleccione un Tamaño
1 EA
267,00 €
267,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
267,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
267,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE stopcock
Características
graduations 0.10 mL
fabricante / nombre comercial
3396/06AS
SciLabware
capacidad
50 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 385 and DIN 12700
  • With automatic zero facility
  • Burettes manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit′ cone
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
  • facilitates accurate reading of the meniscus
  • exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)