Merck
SLW3215/08P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
50 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3215/08P
Seleccione un Tamaño
2 EA
42,30 €
42,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
42,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
42,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethylene base
polyethylene stopper
Junta
joint stopper19/26
Características
graduations 1.0 mL
detachable foot
fabricante / nombre comercial
3215/08P
SciLabware
Altura
195 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 4788
  • Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
  • Replacement parts available separately
  • Graduations in white enamel
Características y beneficios
  • Complies with ISO 4788
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Calibrated to Class B tolerances
  • With polyethylene foot and polyethylene stopper
  • Graduations in white enamel
  • Replacement parts available separately
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)