Merck
SLW3201/02WC
Pyrex® Measuring cylinder with spout, class A with white graduations
works certified, 5 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3201/02WC
Seleccione un Tamaño
2 EA
123,00 €
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
123,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
hexagonal base
white graduation
Características
graduations 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
3201/02WC
SciLabware
Altura
115 mm
capacidad
5 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 4788
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
  • Conformity ′H′ certified
  • Inscribed with individual serial number for tracibility to National Standards.
  • Graduations in white enamel
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass with hexagonal foot
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)