Merck
SLW3152/08A
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, amber, USP/ISO/DIN tolerances,
capacity 25 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3152/08A
Seleccione un Tamaño
5 EA
128,00 €
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
128,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
128,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 3152/08A
Al total
110 mm
capacidad
25 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Manufactured from borosilicate glass with an amber coating on exterior surfaces to facilitate use with light sensitive solutions
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacturer
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)