Merck
SLW3151/22WC
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, works certified, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3151/22WC
Seleccione un Tamaño
2 EA
113,00 €
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
113,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
113,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck24/29
Características
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
3151/22WC
SciLabware
Al total
300 mm
capacidad
1000 mL
Descripción general
Class A, works certified
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerances required by the United States Pharmacopoeia (USP) which are tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask engraved with individual serial number and supplied with certificate of calibration traceable to National standards
  • Conformity ‘H′ certified
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • White enamel inscriptions
  • Polyethylene stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)