Documentos clave
SLW3050/11M
Pyrex® Sintered glass filter disc
nominal diameter 50 mm, porosity grade 1
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3050/11M
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiales
Pyrex membrane
esterilidad
non-sterile
Características
grade 1
fabricante / nombre comercial
SciLabware 3050/11M
Diámetro
50 mm
diámetro nominal
50 mm
tamaño de poro
grade 1 porosity
Descripción general
  • Complies with ISO 4793
  • For use by Glassblowers constructing special apparatus
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for resistance to heat and chemical corrosion
  • Close control of pore size
  • Accurate and consistent disc dimensions
  • High mechanical strength to withstand full vacuum
  • Convenient packaging
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)