Documentos clave
SLW2145/06M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 80 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2145/06M
Seleccione un Tamaño
10 EA
427,00 €
427,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
427,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
427,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
descripción
fits filter diam. 90 - 150 mm
Características
long stem
fabricante / nombre comercial
2145/06M
SciLabware
diám. del filtro
90—150 mm
vástago L
150 mm
vástago D.E.
8 mm
parte superior D.E.
80 mm
Descripción general
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)