SLW1531/12D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
2000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1531/12D
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
1531/12D
SciLabware
cuerpo diám.
138 mm
botella Al
248 mm
capacidad
2000 mL
2000 mL
cuello D.I.
28 mm
brazo lateral tamaño
9 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
- Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
- Unground neck to accept rubber stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.